Learn More
Mirk-IN-1, MedChemExpress
Description
Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mirk-IN-1 |
| CAS | 1386979-55-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H17Cl2N5O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Dyrk1B/A-IN-1 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(NCC2=CC(Cl)=CC=C2)=O)C=C1NC(C3=CC4=CN=C(OC)N=C4N=C3O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 498.32 |
| Afficher plus |