Learn More
Edulab Miroir convexe - Lot de 10
Code produit 30280303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lunettes convexes
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30280303 Lunettes convexes 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280303 Fournisseur Edulab Code fournisseur PH0526D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.80€
    17.26€ / 10 pièces
    Économisez 0.54€
    3% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Miroir convexe conçu pour les expériences d'optique en classe et les démonstrations pratiques.
  • Miroir convexe de 50 mm de diamètre pour des expériences pratiques de réflexion
  • Optiquement travaillé pour fournir des réflexions claires et précises
  • Distance focale de 150 mm pour une utilisation standard en salle de classe
  • Dos argenté avec revêtement protecteur pour une meilleure durabilité
Spécification
Type de produit Lunettes convexes