Learn More
Mirtazapine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15345058 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15345058 1 g 1g
15355058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15345058 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456170010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 85650-52-8 | C17H19N3 | 265.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85650-52-8
Formule moléculaire C17H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Clé InChI RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mirtazapine, remeron, mepirzepine, remergil, zispin, remergon, rexer, 6-azamianserin, remeron soltab, mepirzapin
CID PubChem 4205
ChEBI CHEBI:6950
SMILES CN1CCN2C(C1)C3=CC=CC=C3CC4=C2N=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine
Point de fusion 121.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 265.35
Pourcentage de pureté 98%