Learn More
Mirtazapine-d3, TRC
Code produit 30478335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478335 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30478335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3650021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine-d3
CAS 1216678-68-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 2H3 H16 N3
Quantité 1 mg
Synonyme Mirtazapine-D3
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Poids moléculaire (g/mol) 268.37
Poids de la formule 268.1767
Pourcentage de pureté >95