Learn More
Mirtazapine, MedChemExpress
Code produit 16428256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428256 100 mg
16402116 500 mg
16401416 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16428256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0352
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19N3
Quantité 100 mg
Synonyme Org3770 6-Azamianserin
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (188.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CN=C4N2CC1
Poids moléculaire (g/mol) 265.35
Poids de la formule 265.35
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation