Learn More
Mirtazapine N-Oxyde, TRC
Code produit 30135978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135978 2.5 mg 2.50mg
17903085 10 mg 10mg
17932355 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135978 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3650102.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155172-12-6
Formule moléculaire C17 H19 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 281.35
Synonyme (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mirtazapine Imp. A (EP), Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
Nom IUPAC (14bRS)-2-Méthyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazépine 2-oxyde
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Mirtazapine N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Poids de la formule 281.1528
Pourcentage de pureté >95%