Learn More
Misonidazole, TRC
Code produit 18040520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18040520 1 g 1g
17909949 10 mg 10mg
18073210 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18040520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3687001G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13551-87-6
Formule moléculaire C7 H11 N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 201.18
Synonyme α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
Nom IUPAC 1-méthoxy-3-(2-nitroimidazol-1-yl)propane-2-ol
SMILES COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Misonidazole
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Poids de la formule 201.075