Learn More
Acide de misoprostol (10 mg dans 1 mL d’acétate de méthylle), TRC
Code produit 30009807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
0.25 mL
1 mL
Conditionnement:
0.10mL
0.25mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009807 0.1 mL 0.10mL
30004065 0.25 mL 0.25mL
30004788 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009807 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3687600.1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112137-89-0
Formule moléculaire C21 H36 O5
Poids moléculaire (g/mol) 368.51
Synonyme Misoprostol Acid
Nom IUPAC 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-méthyloct-1-ényl]-5-oxocyclopentyl]acide heptanoïque
SMILES CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Quantité 0.1 mL
Formule InChI InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Poids de la formule 368.2563
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol Acid 10mg/mL