Learn More
Misoprostol, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18762664
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18762664 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18762664 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 2297/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cytoprotective PGE1 analog
Cytoprotective prostaglandin E1 analog that displays agonist activity at EP receptors. Ki values are 120, 250, 67 and 67 nM at cloned mouse EP1, EP2, EP3 and EP4 receptors respectively. Prevents NSAID-induced gastric ulceration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Misoprostol
CAS 59122-46-2
Formule moléculaire C22H38O5
Quantité 10 mg
Synonyme misoprostol, cytotec, isprelor, misoprostolum, misoprostil, misoprost, misotol, misoprostolum inn-latin, misodel, misogon
Clé InChI OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
SMILES CCCCC(C)(CC=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)OC)O)O
Nom IUPAC methyl 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate
Poids moléculaire (g/mol) 382.541
CID PubChem 5282381
Poids de la formule 382.53
Pourcentage de pureté >99%