Learn More
Misoprostol, TRC
Code produit 30135716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135716 1 mg 1mg
30010833 10 mg 10mg
30012826 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3687551MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59122-46-2
Formule moléculaire C22 H38 O5
Poids moléculaire (g/mol) 382.53
Synonyme Misoprostol, Mixture of methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4RS)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate and methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4SR)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate, (11α,13E)-(+/-)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic Acid Methyl Ester, Cytotec, Misogon, Misoprostil, SC 29333;
Nom IUPAC méthyl 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-méthyloct-1-ényl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate
SMILES CCCCC(C)(CC=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Misoprostol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Poids de la formule 382.2719
Pourcentage de pureté >95%