Learn More
R&D Systems™ Mithramycin A
Code produit 18792504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18792504 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18792504 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1489/1
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of DNA and RNA polymerase
Mithramycin A is an anticancer antibiotic that selectively binds to G-C-rich DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+, inhibiting RNA and DNA polymerase action. Inhibits c-myc expression and induces myeloid differentiation of HL-60 promyelocytic leukemia cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mithramycin A
CAS 18378-89-7
Quantité 1 mg
Solubilité Soluble to 50mM in DMSO
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C52H76O24
Poids de la formule 1085.16
Type de produit Mithramycin A
Pureté >95%
Poids moléculaire 1085.156