Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycine A, 90 %
Product Code. 10599213 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10599213 1 mg Flacon en verre 1mg
10432971 5 mg Flacon en verre 5mg
10608424 25 mg Flacon en verre 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10599213 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 415090010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18378-89-7
Formule moléculaire C52H76O24
Poids moléculaire (g/mol) 1085.156
Numéro MDL MFCD00135618
Clé InChI CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
CID PubChem 122172942
Nom IUPAC (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-méthyloxane-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Mithramycin A
Type Mithramycin A
Note relative au nom 90%
Forme physique Poudre
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180.0°C to 183.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à rouge
Quantité 1 mg
Plage de pourcentage du dosage 90%
Merck Index 15, 7652
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene
Poids de la formule 1085.16
Pourcentage de pureté 90%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Mithramycin A
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.