missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitiglinide calcium hydrate, MedChemExpress

Code produit 16462196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462196 500 mg
16438416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16462196 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0682A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Mitiglinide calcium hydrate (KAD-1229), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide calcium hydrate is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium hydrate can be used for the research of type 2 diabetes.

Mitiglinide calcium hydrate (KAD-1229), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide calcium hydrate is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium hydrate can be used for the research of type 2 diabetes.

Spécification

Nom chimique ou matériau Mitiglinide calcium hydrate
Forme physique Solid
CAS 207844-01-7
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H24NO3.1/2Ca.H2O
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme KAD-1229 S-21403
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (70.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1C[C@@](CCCC2)([H])[C@@]2([H])C1)C[C@@H](C([O-])=O)CC3=CC=CC=C3.[0.5Ca2+].O
Poids moléculaire (g/mol) 352.46
Poids de la formule 352.46
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.