Learn More
Invitrogen™ Mitochondrial Membrane Potential Apoptosis Kit, with Mitotracker™ Red & Annexin V Alexa Fluor™ 488, for flow cytometry
Code produit 10494012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10494012 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10494012 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V35116
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Kit d’apoptose potentielle de membrane mitochondriale, avec Mitotracker™ Rouge & Annexine V Alexa Fluor™ 488, pour cytométrie en flux
Ce produit de cytométrie en flux permet un dosage rapide et pratique pour deux caractéristiques de l’apoptose - l’externalisation de la phosphatidylsérine et les changements de potentiel de la membrane mitochondriale. Après avoir coloré une population cellulaire avec l’annexine V Alexa Fluor™ 488 et le colorant CMXRos rouge MitoTracker™ dans le tampon de liaison fourni, les cellules vivantes présentent une très faible fluorescence verte et une fluorescence rouge brillant, tandis que les cellules apoptotiques présentent une fluorescence verte et une fluorescence rouge réduite. Ces populations peuvent facilement être distinguées à l’aide d’un cytomètre en flux et la ligne de 488 nm d’un laser à ions d’argon peut être utilisée pour exciter les deux colorants.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Format Tube, lame
Type de produit Kit d’apoptose de membrane mitochondriale
Contenu et stockage Contient 1 flacon d’annexine, conjugué Alexa Fluor™ 488 (250 µl), 3 flacons de MitoTracker™ rouge (50 µg par flacon), 1 bouteille de tampon de liaison à l’annexine (solution 5X, 15 ml) et 1 flacon de DMSO (100 µl).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488
Excitation / émission Mitotracker™ rouge 579⁄599, Alexa Fluor™ 488 : 499 / 521
Nbre de réactions 50
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Alexa Fluor, MitoTracker
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué Alexa Fluor™ 488, MitoTracker™ Rouge
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux