Learn More
R&D Systems™ Mitomycin C
Description
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mitomycin C |
| Quantité | 2 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Poids de la formule | 334.33 |
| Type de produit | Mitomycin C |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 334.332 |