Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mitomycine C, contient 2 mg de mitomycine C et 48 mg de NaCl
Code produit 10286710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10286710 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10286710 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 226940020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    125.65€ / 2mg
    Économisez 18.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
La mitomycine C, nº CAS 50-07-7, est un complexe méthylazirinopyrroloindolédione isolé de la bactérie Streptomyces caespitosus et d’autres espèces bactériennes de Streptomyces.Il s’agit d’un composé polyvalent et puissant avec activité antibiotique et peut avoir une valeur thérapeutique potentielle dans le traitement du cancer.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La mitomycine C est une poudre cristalline soluble dans l’eau, bleu-violet, instable dans des conditions lumineuses et acides, mais peut être stockée de façon stable entre 2 et 8°C
  • La mitomycine C bioréduite génère des radicaux oxygène, des alkylates d’ADN et produit des réticulations d’ADN inter-brins, inhibant ainsi la synthèse d’ADN
Applications
  • La mitomycine C est préférentiellement toxique pour les cellules hypoxiques qui résistent au traitement du cancer et est donc utilisée pour étudier son effet thérapeutique potentiel sur les stades avancés du cancer
  • À de fortes concentrations, la mitomycine C inhibe la synthèse de l’ARN et des protéines et démontre de fortes propriétés antibiotiques vers les bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitomycin C
CAS 50-07-7, 7647-14-5
Point de fusion >360.0°C
Couleur Bleu-violet
Conditionnement Ampoule
Formule moléculaire C15H18N4O5
Numéro MDL MFCD00078109
Quantité 2 mg
Merck Index 15, 6300
Synonyme mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetone, butyl acetate and, cyclohexanone;, slightly soluble in benzene, ccl4, diethyl ether;, practically insoluble in petroleum ether.
Clé InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Poids moléculaire (g/mol) 334.32
CID PubChem 5746
ChEBI CHEBI:27504
Poids de la formule 334.32
Pourcentage de pureté ≥99% with regard to the non-formulated material
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mitomycin C
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.