Learn More
Mitomycine C, Fisher BioReagents™
Code produit 10182953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
10 mg
20 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
10mg
20mg
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182953 2 mg Verre ambré 2mg
10022604 10 mg Verre ambré 10mg
10115004 20 mg Verre ambré 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10182953 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP25312
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-07-7 | C15H18N4O5 | 334.332 g/mol
Mitomycine C
Inhibiteur de la synthèse de l’ADN, de la division nucléaire et des cellules cancéreuses. Spectre anti-bactérien : Bacilles Gram positifs, Gram négatifs, acido-résistants.
Conservation recommandée :
4 °C. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé Conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-07-7
Formule moléculaire C15H18N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 334.332
Clé InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonyme mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
CID PubChem 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitomycin C
Point de fusion 360 °C
Couleur Bleu
Plage de pourcentage du dosage ≥98,0 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 2 mg
Merck Index 15, 6300
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Poids de la formule 334.3
Pourcentage de pureté 99,0 % min. (RP CH3CN : H20 0 à 100 %), 98,0 % min. (RP MEOH : H20 90:10)
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mitomycin C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.