Description
- Bacilles antibactériens à gram-positif, à gram-négatif et acido-résistants
- Décompose l’ADN des cellules cancéreuses en formant un complexe avec l’ADN
- Inhibe la division des cellules cancéreuses en interférant avec la biosynthèse de
Spécification
Spécification
| Type | Mitomycin C |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| pH | 6 à 9 (Stabilité) |
| Coefficient d’extinction | EmM(367 nm) = 21,84 (eau) ; EmM(357 nm) = 22,78 (méthanol) ; E1 % (216 nm) = 742 (méthanol) ; E1 % (360 nm) = 742 (méthanol) ; E1 % (560 nm) = 0,06 (méthanol) (litt.) |
| Puissance | 850 μg/mg minimum |
| Couleur | Blue |
| Quantité | 20 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans des acides aqueux dilués ou des bases aqueuses diluées. |
| Poids de la formule | 334.33 |
| Qualité | Antibiotique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Mitomycin C, Antibiotic Class
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin