Learn More
Mitomycine C, TRC
Code produit 30041196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041196 100 mg 100mg
18043020 25 mg 25mg
18050420 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM371900100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-07-7
Formule moléculaire C15 H18 N4 O5
Poids moléculaire (g/mol) 334.33
Synonyme Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
Nom IUPAC [(1aS,8S,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-méthoxy-5-méthyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ' :3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]carbamate de méthyle
SMILES CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitomycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Poids de la formule 334.1277
Pourcentage de pureté >95%