Learn More
Molecular Probes™ MitoProbe™ DiIC1(5) Assay Kit - For Flow Cytometry - 100 Assays
Description
Le kit de test MitoProbe™ DiIC1(5) contient des solutions de colorant de cyanine sensible au potentiel membranaire DiIC1(5) et un perturbateur de potentiel membranaire mitochondrial, CCCP, pour l’étude du potentiel de membrane mitochondriale. Le DiIC1(5) pénètre dans le cytosol des cellules eucaryotes et s’accumule principalement dans les mitochondries avec des potentiels membranaires actifs, produisant une fluorescence vive rouge lointain. L’intensité de coloration du DiIC1(5) diminue lorsque le potentiel de membrane mitochondriale diminue.
Consultez un guide de sélection de tous les tests d’apoptose pour la cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection de tous les tests d’apoptose pour la cytométrie en flux.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de dilC1(5) (625 μl, 10 μM en DMSO) et 1 flacon de CCCP : (125 μl, 50 mM de DMSO). Conserver à 2 –6°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de test pour cytométrie en flux |
| Type de colorant | Diic1(5) |
| Emission | 633/635 |
| Format | Tube(s) |
| Gamme de produits | MitoProbe |
| Quantité | 100 kits |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |