Learn More
Molecular Probes™ MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit, for flow cytometry
Code produit 10654413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10654413 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654413 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur M34153
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Kit de dosage de pore de transition MitoProbe™ pour cytométrie en flux
Le kit de dosage de pore de transition MitoProbe™ offre une méthode éprouvée (Petronilli V. et al. 1989, 1999) pour mesurer l’ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondriale. Le kit comprend un colorant et un extincteur qui sont facilement chargés dans les cellules. Dans les cellules saines, le colorant, mais pas l’extincteur, pénètre dans les mitochondries. Les mitochondries restent fortement fluorescentes jusqu’à ce que l’activation des pores mitochondriaux permette l’extinction de la fluorescence.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Format Tube
Type de produit Kit de dosage de pore de transition
Contenu et stockage Contient 5 flacons de calcéine, AM (50 µg de poudre sèche/flacon), 1 flacon de cobalt (II) chlorure hexahydraté (1,2 ml, 80 mM dans une solution saline), 1 flacon d’ionomycine (55 µg), sel de calcium, et 1 flacon de DMSO (1,5 ml).
Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Excitation / émission 488
Nbre de réactions 100 Reactions
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits MitoProbe
Conjugué Calcéine AM