Learn More
Mitoquinone mesylate, MedChemExpress
Code produit. 16495517
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16495517
Marque: Medchem Express HY100116A
MedChemExpress Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.
Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitoquinone mesylate
CAS 845959-50-4
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H47O7PS
Quantité 5 mg
Synonyme MitoQ mesylateMitoQ10 mesylate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [O-]S(=O)(C)=O.O=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C4C)C(OC)=C(OC)C4=O
Poids moléculaire (g/mol) 678.81
Poids de la formule 678.81
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Oil
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.