Learn More
Invitrogen™ Indicateurs de superoxyde mitochondrial MitoSOX™, pour l’imagerie de cellules vivantes
Code produit 17847181
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
10 flacons
2 flacons (1 vert, 1 rouge)
5 flacons
Excitation/Emission:
∼396 à 610 nm
∼488 à 510 nm
∼ 396/610 nm
∼ 488/510 nm
488/510 nm (vert), 396/610 nm (rouge)
Indicator:
MitoSox Green
MitoSox Green, MitoSox Red
MitoSox Red
Couleur:
Rouge
Vert
Vert, rouge
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
500µg
9µg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Excitation/Emission Indicator Couleur Conditionnement
17847181 1 flacon ∼396 à 610 nm MitoSox Red Rouge 1 pièce
17837181 1 flacon ∼488 à 510 nm MitoSox Green Vert 9µg
17845110 5 flacons ∼ 488/510 nm MitoSox Green Vert 5 pièces
11579096 10 flacons ∼ 396/610 nm MitoSox Red Rouge 500µg
17866721 2 flacons (1 vert, 1 rouge) 488/510 nm (vert), 396/610 nm (rouge) MitoSox Green, MitoSox Red Vert, rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17847181 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M36007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    141.65€ / 50µg
    Économisez 10.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les indicateurs de superoxyde MitoSOX sont de nouveaux colorants fluorogènes ciblant spécifiquement les mitochondries dans les cellules vivantes. L’oxydation du réactif MitoSOX par le superoxyde mitochondrial produit une fluorescence rouge ou vert vif.
Les indicateurs de superoxyde MitoSOX Green et MitoSOX Red sont de nouveaux colorants fluorogènes ciblant spécifiquement la mitochondrie des cellules vivantes. L’oxydation du réactif MitoSOX par le superoxyde mitochondrial produit une fluorescence rouge ou vert vif.
Les caractéristiques de ces indicateurs sont les suivantes :
• Facilement oxydé par le superoxyde mais non par les systèmes générant des dérivés réactifs de l’oxygène ou des dérivés réactifs de l’azote
• Utilisation dans l’imagerie des cellules vivantes
• Ciblage rapide et sélectif des mitochondries
• Indicateur vert MitoSOX : capacité maximale d’absorption/d’émission de ∼488/510 nm (ensemble de filtres FITC/GFP traditionnels)
• Indicateur MitoSOX Red : capacité maximale d’absorption/d’émission de ∼396/610 nm* (ensemble de filtres personnalisés recommandé)
* Robinson et al. (1) Si le colorant MitoSOX Red est excité à 396 nm au lieu de 510 nm, il peut être un marqueur plus sélectif pour le superoxyde mitochondrial.
L’indicateur MitoSOX Green est proposé sous forme de flacon individuel ou de boîtes de cinq flacons. L’indicateur MitoSOX Red est proposé sous forme de flacon individuel ou de boîtes de cinq flacons. Des boîtes mixtes contenant un flacon de chaque indicateurs MitoSOX Red et MitSOX Green sont également disponibles.
Détection rapide et facile du superoxyde mitochondrial dans les cellules vivantes
La production du superoxyde par les mitochondries peut être visualisée en microscopie par fluorescence à l’aide des indicateurs de superoxyde MitoSOX. Ces indicateurs pénètrent dans les cellules vivantes, où ils ciblent sélectivement les mitochondries. Ils sont rapidement oxydés par le superoxyde et non par d’autres dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) et dérivés réactifs de l’azote (RNS). Le produit oxydé est très fluorescent.
Les indicateurs MitoSOX peuvent être utilisés pour distinguer les artefacts des préparations mitochondriales isolées des mesures directes du superoxyde généré dans les mitochondries des cellules vivantes. Il peut également représenter un outil précieux pour la recherche des agents capables de moduler le stress oxydatif dans diverses pathologies. En outre, ces indicateurs ont été utilisés dans les dosages des flux métaboliques utilisant des instruments d’analyse à haute densité (2). Les indicateurs MitoSOX sont également utilisés pour détecter le superoxyde mitochondrial à l’aide de la cytométrie en flux (3).
Références
 1 : Robinson, Kristine M. et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006) : 15038-15043.
2 : Little, Andrew Charles et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020) : 1-10.
3 : Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016) : 361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Quantité 1 flacon
Méthode de détection Fluorescence
Excitation/Emission ∼396 à 610 nm
Indicator MitoSox Red
Gamme de produits MitoSOX