Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Code produit 11569106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
MitoTracker Orange CM-H2TMRos
MitoTracker Rouge CM-H2Xros
MitoTracker orange CMTMRos
MitoTracker rouge foncé FM
MitoTracker™ Rouge CMXRos
MitoTracker™ Rouge FM
MitoTracker™ Vert FM
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
490 / 516
554 / 576
554⁄576
579/599
579⁄599
581⁄644
644⁄665
Conditionnement:
1000µg
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Gamme de longueur d’onde d’excitation Conditionnement
11569106 MitoTracker™ Rouge CMXRos 579/599 1000µg
12010156 MitoTracker rouge foncé FM 644⁄665 1000µg
11529096 MitoTracker™ Rouge FM 581⁄644 1000µg
11579106 MitoTracker Rouge CM-H2Xros 579⁄599 20 pièces
11589106 MitoTracker™ Vert FM 490 / 516 1000µg
11549106 MitoTracker orange CMTMRos 554 / 576 1000µg
11559106 MitoTracker Orange CM-H2TMRos 554⁄576 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11569106 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M7512
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Le MitoTracker Red CMXRos est un colorant rouge fluorescent qui colore les mitochondries dans les cellules vivantes. Son accumulation dépend du potentiel de la membrane. Le colorant est bien retenu après fixation de l’aldéhyde. Conditionnement spécial.
Apoptose, analyse cellulaire, culture cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, dosages d’apoptose de cytométrie en flux, cytométrie en flux de processus cellulaires, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, mitochondries, fonction des mitochondries, fonction mitochondriale, structure mitochondriale, traçage des organites, analyse de cellules souches, détection et marquage de cellules souches, recherche sur les cellules souches
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 579/599
Format Special packaging
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques
Quantité 20 x 50 μg
Méthode de détection Fluorescence
Description MitoTracker™ Rouge CMXRos
Gamme de produits MitoTracker
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Mitochondrie