Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Dyes for Mitochondria Labeling
Code produit 12010156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
MitoTracker Orange CM-H2TMRos
MitoTracker Rouge CM-H2Xros
MitoTracker orange CMTMRos
MitoTracker rouge foncé FM
MitoTracker™ Rouge CMXRos
MitoTracker™ Rouge FM
MitoTracker™ Vert FM
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
490 / 516
554 / 576
554⁄576
579/599
579⁄599
581⁄644
644⁄665
Conditionnement:
1000µg
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Gamme de longueur d’onde d’excitation Conditionnement
12010156 MitoTracker rouge foncé FM 644⁄665 1000µg
11529096 MitoTracker™ Rouge FM 581⁄644 1000µg
11569106 MitoTracker™ Rouge CMXRos 579/599 1000µg
11579106 MitoTracker Rouge CM-H2Xros 579⁄599 20 pièces
11589106 MitoTracker™ Vert FM 490 / 516 1000µg
11549106 MitoTracker orange CMTMRos 554 / 576 1000µg
11559106 MitoTracker Orange CM-H2TMRos 554⁄576 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12010156 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M22426
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Rosamine & carbocyanine-based staining dyes MitoTracker Orange CMTMRos, Red CMXRos, Orange CM-H2TMRos, Red CM-H2XRos, Red FM, Green FM, & Deep Red FM enable mitochondria visualization with fluorescent imaging. These mitochondria dyes are specially packaged in vials of 50 μg each to create freshly reconstituted dyes without the impact of freeze-thaw cycles to aid in a simplified sample prep for cell analysis workflow.
Le MitoTracker Deep Red FM colore les mitochondries dans les cellules vivantes et peut être utilisé pour la localisation mitochondriale. Ce colorant est constant après une fixation de l’aldéhyde, voire après la perméabilisation à base de détergents. Abs / em ∽644 / 665 nm. Conditionnement spécial.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaires, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, mitochondrie, fonction des mitochondries, structure mitochondriale, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge profond
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 644⁄665
Format Special packaging
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux, lecteur de microplaques
Quantité 20 x 50 μg
Méthode de détection Fluorescence
Description MitoTracker rouge foncé FM
Gamme de produits MitoTracker
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Mitochondrie