Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Red CMXRos Dye, for flow cytometry
Code produit 17521655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 flacons
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17521655 5 flacons 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17521655 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M46752
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les colorants Mitotracker™ pour la cytométrie en flux sont des réactifs perméants aux cellules qui marquent les mitochondries dans les cellules vivantes. Fournis à une concentration optimisée pour les protocoles de cytométrie en flux afin de permettre une analyse plus précise par cytométrie en flux classique et spectrale.
  • Réactifs perméants aux cellules qui marquent les mitochondries dans les cellules vivantes
  • Les colorants sont fournis à une concentration optimisée pour les protocoles de cytométrie en flux et permettent ainsi une analyse plus précise par cytométrie en flux classique et spectrale
  • Il suffit d’incuber les cellules dans la concentration de colorant recommandée pour la cytométrie en flux, qui se diffuse passivement sur la membrane plasmique et s’accumule dans les mitochondries actives
  • Les couleurs vives permettent une détection facile des mitochondries par cytométrie en flux sans avoir besoin de filtres spéciaux
  • Les colorants sont homogènes, fiables et stables, ce qui permet la production de données de haute qualité
  • Optimisé pour la cytométrie en flux, tous les réactifs essentiels pour le marquage des mitochondries se trouvant réunis dans un kit unique
  • La dissolution d’un flacon de colorant dans du DMSO anhydre apporte suffisamment de colorant pour 20 dosages
  • Une série de couleurs disponibles sont détectées par les filtres de cytométrie en flux standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Format 5 x 20 tests
Marqueur ou colorant Colorant
Nbre de tests 100 tests
Quantité 5 flacons