Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Red FM Dye, for flow cytometry
Description
- Réactifs perméants aux cellules qui marquent les mitochondries dans les cellules vivantes
- Les colorants sont fournis à une concentration optimisée pour les protocoles de cytométrie en flux et permettent ainsi une analyse plus précise par cytométrie en flux classique et spectrale
- Il suffit d’incuber les cellules dans la concentration de colorant recommandée pour la cytométrie en flux, qui se diffuse passivement sur la membrane plasmique et s’accumule dans les mitochondries actives
- Les couleurs vives permettent une détection facile des mitochondries par cytométrie en flux sans avoir besoin de filtres spéciaux
- Les colorants sont homogènes, fiables et stables, ce qui permet la production de données de haute qualité
- Optimisé pour la cytométrie en flux, tous les réactifs essentiels pour le marquage des mitochondries se trouvant réunis dans un kit unique
- La dissolution d’un flacon de colorant dans du DMSO anhydre apporte suffisamment de colorant pour 20 dosages
- Une série de couleurs disponibles sont détectées par les filtres de cytométrie en flux standard
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Format | 5 x 20 tests |
| Marqueur ou colorant | Colorant |
| Nbre de tests | 100 tests |
| Quantité | 5 flacons |
| État réglementaire | RUO |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |