Learn More
Dichlorhydrate de mitoxantrone, TRC
Code produit 30465504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465504 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465504 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM37342650MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mitoxantrone hydrochloride
CAS 70476-82-3
Formule moléculaire C22 H28 N4 O6 . 2 Cl H
Quantité 50 mg
Synonyme Mitoxantrone hydrochloride, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C22H28N4O6.2ClH/c27-11-9-23-5-7-25-13-1-2-14(26-8-6-24-10-12-28)18-17(13)21(31)19-15(29)3-4-16(30)20(19)22(18)32;;/h1-4,23-30H,5-12H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCNCCNc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
Nom IUPAC 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyéthylamino)éthylamino]anthracène-9,10-dione;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 517.4
Poids de la formule 516.1542