Learn More
SP Genevac™ miVac™ Pot de condenseur de remplacement de 1 L
Code produit 31723008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
31723008 Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31723008 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur 100347906
Expédition estimée: 28-12-2026
Remplacement du pot condenseur de 1 litre pour l’EZ2.
  • Joint de rechange
  • Capacité d'1 litre
  • Compatible avec miVac2
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur