Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Système intégré ADN
Code produit 31723031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 25 mL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31723031 Jusqu’à 25 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723031 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur DNA23050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un concentrateur facile à utiliser, conçu spécifiquement pour travailler avec les acides nucléiques.
  • Le système intégré d’ADN miVac2 est fourni avec tout ce qu’il faut pour l’élimination de l’eau et des solvants organiques, en particulier les acides nucléiques (ARN et ADN).
  • Contient une pompe intégrée à haute performance.
  • Dispose de 48 positions pour des tubes mciro-centrifuge de 1,5 ou 2 mL.
  • Adapté aux solvants organiques simples jusqu’à 100 °C jusqu’au point d’ébullition.
  • Plusieurs options de rotors sont disponibles, y compris une option pour des plaques de micro-titres.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle miVac ADN
Plage de températures (métrique) 30 °C à 80 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 25 mL
Type de produit Évaporateur