Learn More
SP Genevac™ miVac™ Forfait 2 Duo Basic
Code produit 31723021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31723021 Jusqu’à 50 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723021 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur DBP23050
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concentrateur facile à utiliser, capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons.
  • Le pack miVac2 Basic se compose d’un concentrateur Duo et d’une pompe Duo.
  • Conçu pour accepter des rotors à microplaques à 2 positions de rotation ou des rotors à jet pour les tubes.
  • Capable de manipuler une large gamme de solvants et de volumes d’échantillons.
  • Des programmes optimisés pour l’eau, les alcools, & d’autres solvants.
  • Contrôle précis de la température offrant une protection pour des échantillons précieux.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle miVac Duo
Plage de températures (métrique) 30 °C à 80 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Type de produit Évaporateur centrifuge