Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro paquet de lyophilisation
Code produit 31723030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31723030 Jusqu’à 50 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723030 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur QFP23050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pack lyophilisé comprend tout ce qu’il faut pour lyophiliser vos échantillons
  • Le pack de lyophilisation miVac2 Quattro comprend un Quattro concentrateur, une pompe à vide supérieure, miVac un trap de vitesse, un contrôleur de pression et un kit d’accessoires pour lyophilisation.
  • Ces éléments, lorsqu’ils sont utilisés ensemble, permettent de placer des échantillons dans le rotor et de les lyophiliser sous vide total.
  • Le faible niveau de vide fait bouillir l’échantillon à une température inférieure à leur point de congélation ; Une fois gelée, la glace se sublime, ne laissant qu’une poudre sèche.
  • Inclus : bocal lyophilisant, vannes lyophilisantes, porte-fioles, vanne d’isolement sous vide.
  • Le SpeedTrap miVac2 et la Super Pompe à Vide peuvent être utilisés comme lyophilisateurs autonomes.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle miVac Quatro
Plage de températures (métrique) 30 °C à 80 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Type de produit Évaporateur