Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Package Haut
Code produit 17811508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
17811508 Jusqu’à 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811508 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur QHP23050
Expédition estimée: 22-12-2026
Concentrateur à haute capacité facile à utiliser, capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons.
  • Le pack miVac2 Quattro High se compose d’un concentrateur, Quattro d’une Quattro pompe et miVac d’un radar de vitesse.
  • Conçu pour accepter les rotors microplaques à 4 positions oscillantes et les rotors à jet haute capacité pour les tubes.
  • La Quattro pompe convient au séchage de solvants à point d’ébullition moyen.
  • Programmes optimisés pour l’eau, les alcools et autres solvants.
  • Contrôle précis de la température offrant une protection pour des échantillons précieux.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle miVac Quatro
Plage de températures (métrique) 30 °C à 80 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Type de produit Évaporateur