Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Quattro Super Package
Code produit 31723019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 50 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31723019 Jusqu’à 50 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723019 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur QSP23050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Concentrateur à haute capacité facile à utiliser, capable d’éliminer l’eau et les solvants organiques de divers formats d’échantillons.
  • Le package miVac2 QuattroSuper se compose d’un Quattro concentrateur, Quattro d’une pompe, miVac d’un radar de vitesse et d’un contrôleur de pression.
  • Conçu pour accepter les rotors microplaques à 4 positions oscillantes et les rotors à jet haute capacité pour les tubes.
  • La Quattro pompe convient au séchage de solvants à point d’ébullition moyen.
  • Le contrôleur de pression permet à l’utilisateur de régler la température d’ébullition de l’oiptimum pour le solvant.
  • Programmes optimisés pour l’eau, les alcools et autres solvants.
  • Contrôle précis de la température offrant une protection pour des échantillons précieux.
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle miVac Quatro
Plage de températures (métrique) 30 °C à 80 °C
Volume (métrique) Jusqu’à 50 ml
Type de produit Évaporateur