Learn More
SP Genevac™ miVac™ ADN et rotor duo pour tubes
Code produit 31723003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes 34 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
31723003 Tubes 34 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31723003 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur DRC34100008
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un rotor en aluminium massif peut contenir jusqu’à 8 tubes.
  • Fabriqué en aluminium massif
  • Adapte les tubes de 34 mm diamètre x 100 mm de longueur
  • Peut contenir jusqu’à 8 tubes
Spécification
Type Rotor
Capacité Tubes 34 x 100 mm