Learn More
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor
Code produit 11544624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
44 mm (14)
Fioles en verre 12 x 32 mm (200)
Tubes 23 x 60 mm (70)
Tubes 25 mm (32)
Tubes 25 x 100 mm (38)
Tubes 35 mm (32)
Tubes de 1,5 ou 2,0 mL
Tubes de 13 mm (100)
Tubes de 17 ou 19 mm (70)
Tubes de 20 mL (42)
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11544624 Tubes de 20 mL (42) 1 pièce
17821508 Tubes de 13 mm (100) -
31723015 Tubes 25 mm (32) 1 pièce
31723018 Tubes de 1,5 ou 2,0 mL 1 pièce
31723020 Tubes 25 x 100 mm (38) 1 pièce
31723024 Tubes 23 x 60 mm (70) 1 pièce
31723014 Tubes de 17 ou 19 mm (70) 1 pièce
31723027 44 mm (14) 1 pièce
31723022 Tubes 35 mm (32) 1 pièce
31723009 Fioles en verre 12 x 32 mm (200) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11544624 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur QRC28V60042
Expédition estimée: 11-01-2027
Conçu pour un traitement efficace des tubes.
  • Fabriqué en aluminium massif
Spécification
Type Rotor
Capacité Tubes de 20 mL (42)
Longueur (métrique) 60 mm
Diamètre (métrique) 28 mm