Learn More
Chlorure de mivacurium (mélange d’isomères), TRC
Code produit 30133865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133865 2.5 mg 2.50mg
30010700 10 mg 10mg
30004889 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3850002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106861-44-3
Formule moléculaire C58 H80 N2 O14 . 2 Cl
Poids moléculaire (g/mol) 1100.17
Synonyme Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, chloride (1:2), (1R,1'R)-, Isoquinolinium, 2,2'-[(1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, dichloride, [R-[R*,R*-(E)]]-, Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octene-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, dichloride, (1R,1'R)- (9CI), BW B1090U dichloride, BW-B 1090U, Mivacron, Mivacurium chloride, [R-[R*,R*-(E)]]-2,2'-[(1,8-Dioxo-4-octene-1,8-diyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]isoquinolinium dichloride
Nom IUPAC bis[3-[(1R)-6,7-diméthoxy-2-méthyl-1-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-ium-2-yl]propyl] (E)-oct-4-énédioate ; Dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(CCCOC(=O)CC\C=C\CCC(=O)OCCC[N+]3(C)CCc4cc(OC)c(OC)cc4[C@H]3Cc5cc(OC)c(OC)c(OC)c5)[C@H](Cc6cc(OC)c(OC)c(OC)c6)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Mivacurium Chloride
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C58H80N2O14.2ClH/c1-59(25-21-41-35-47(63-3)49(65-5)37-43(41)45(59)29-39-31-51(67-7)57(71-11)52(32-39)68-8)23-17-27-73-55(61)19-15-13-14-16-20-56(62)74-28-18-24-60(2)26-22-42-36-48(64-4)50(66-6)38-44(42)46(60)30-40-33-53(69-9)58(72-12)54(34-40)70-10;;/h13-14,31-38,45-46H,15-30H2,1-12H3;2*1H/q+2;;/p-2/b14-13+;;/t45-,46-,59?,60?;;/m1../s1
Poids de la formule 1098.4987