Learn More
Mivebresib, MedChemExpress
Code produit 16499436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499436 50 mg
16492738 10 mg
16462516 25 mg
16415487 5 mg
16414206 100 mg
16409995 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16499436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100015
MedChemExpress Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mivebresib
CAS 1445993-26-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19F2N3O4S
Quantité 50 mg
Synonyme ABBV-075
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (217.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCS(=O)(NC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2F)C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 459.47
Poids de la formule 459.47
Pourcentage de pureté 99.42%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death