Learn More
Heidolph™ Expert en mélange et chauffage
Code produit p-200007136 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17804447 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17804447 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5063110000
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mix 'n' Heat Expert possède des fonctionnalités bien conçues pour un mélange et un chauffage sans souci.
  • L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert séduit par sa prise en main intuitive : Grâce à un écran par fonction principale (mélange et chauffage), vous visualisez facilement et à tout moment toutes les valeurs et tous les réglages.
  • La manipulation s'effectue via deux commandes à pression et rotatives avec anneaux LED pour une identification aisée des fonctions actives.
  • Des minuteries séparées pour le chauffage et l'agitation offrent une plus grande flexibilité et permettent un meilleur contrôle des expériences.
  • La navigation intuitive des menus rend l'utilisation de cet appareil particulièrement facile.
  • Pour contrôler la température, vous pouvez choisir entre trois modes de chauffage : FAST Pour un chauffage particulièrement rapide, ainsi que pour un contrôle extrêmement précis de la température cible sans dépassement, les modes PRECISE et PRECISE+ assurent une protection optimale des échantillons sensibles.
  • Compatible avec le capteur de température Pt1000 ainsi qu'avec le double capteur Pt1000 permettant la mesure simultanée dans votre échantillon et dans le liquide du bain.
  • Réglage en trois étapes (comportement au démarrage) de la vitesse d'agitation
  • Vous pouvez régler le sens de rotation de l'agitateur magnétique et profiter du détecteur automatique d'agitation pour une agitation optimale de l'échantillon en toutes circonstances, même en cas d'irrégularités.
  • Grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et le panneau de commande, ainsi qu'un indicateur visuel de chaleur résiduelle aux températures > 50 °C, °pour se protéger des brûlures
  • Breveté Kera-Disk™ La plaque en aluminium anodisé est résistante aux produits chimiques et aux rayures. Le matériau utilisé permet des temps de chauffage ultra-rapides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Dimensions 145 mm de diamètre
max. (métrique) 20 °C à 350 °C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Type de bouchon UE
Nbre de positions Multiple
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 10 ans
Dimensions (L x l x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifications/Conformité Aucun
Affichage TFT