Learn More
Heidolph™ Mix 'n' Heat Ultimate
Code produit 17894437 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
17894437 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17894437 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5064110000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00€
    1480.63€ / 1 pièces
    Économisez 244.37€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mix 'n' Heat Ultimate offre précision et possibilités de mise en réseau lors du chauffage ou du mélange.
  • L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate ouvre la voie à des pratiques de travail tournées vers l'avenir : Grâce à ses nombreux équipements d'interface, il répond à toutes les exigences en matière de numérisation et de réseau.
  • RS232 et USB Les interfaces B permettent un contrôle via notre solution Hei-PROCESS
  • Grâce à l'interface LAN, vous pouvez intégrer directement l'appareil à un réseau, tandis que USB Une interface située à l'avant permet l'enregistrement des données via USB bâton
  • Utilisez le USB Interface C et combiner l'agitateur magnétique avec l'électrique Heidolph cric de laboratoire pour travailler encore plus confortablement et en toute sécurité
  • Pour contrôler la température, vous pouvez choisir entre trois modes de chauffage : FAST Pour un chauffage particulièrement rapide, ainsi que pour un contrôle extrêmement précis de la température cible sans dépassement, les modes PRECISE et PRECISE+ assurent une protection optimale des échantillons sensibles.
  • Compatible avec le capteur de température Pt1000 ainsi qu'avec le double capteur Pt1000 permettant la mesure simultanée dans votre échantillon et dans le liquide du bain.
  • La possibilité de programmer des rampes et de créer des profils vous offre un contrôle total et accroît la précision et la reproductibilité de vos expériences.
  • Réglage en trois étapes (comportement au démarrage) de la vitesse d'agitation
  • Vous pouvez régler le sens de rotation de l'agitateur magnétique et profiter du détecteur automatique d'agitation, pour une agitation optimale de votre échantillon en toutes circonstances, même en cas d'irrégularités.
  • Grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et le panneau de commande, ainsi qu'un indicateur visuel de chaleur résiduelle aux températures > 50 °C, °protéger contre les brûlures
  • Breveté Kera-Disk™ La plaque en aluminium anodisé est résistante aux produits chimiques et aux rayures, ce qui la rend compatible avec de nombreux accessoires et échantillons, tout en occupant un espace réduit.
  • Le matériau utilisé permet des temps de chauffage très rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Dimensions 145 mm de diamètre
max. (métrique) 20 °C à 350 °C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Type de bouchon UE
Nbre de positions Multiple
Plage d’agitation 100 à 1 400 tr/min
Garantie 10 ans
Dimensions (L x l x H) 299 x 168 x 106 mm
Certifications/Conformité Aucun
Affichage TFT