missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Filets à barbe, bouchons d'oreilles et filets à cheveux assortis - Zéro déchet Box™

Code produit 17845785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17845785 Moyen 1 pièce
17835885 Petit 1 pièce
17805785 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17845785 Fournisseur Terracycle™ Code fournisseur CS46MFR
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez vos filets à barbe, bouchons d'oreilles et filets à cheveux usagés grâce à ce système de boîte zéro déchet. La Zero Waste Box comprend la signalétique, une doublure intégrée, l'expédition aller-retour jusqu'à votre adresse et le traitement des matériaux.

Utilisez cette boîte zéro déchet pour recycler :

  • Filets à barbe et filets à cheveux
  • couvre-chaussures jetables
  • Bouchons d’oreille

N'envoyez pas :

  • Déchets médicaux
    • Cela inclut les matières contaminées par du sang ou des fluides corporels et les déchets provenant d'établissements de soins de santé, d'hôpitaux, de services de soins à domicile, de cabinets médicaux, de cabinets dentaires, de banques de sang, de cliniques vétérinaires, de laboratoires de recherche, etc.
  • masques ou gants jetables
  • blouses de laboratoire ou autres vêtements
  • Déchets dangereux (coupants, inflammables, réactifs, corrosifs, inflammables, toxiques, infectieux ou pathogènes) qui présentent un danger pour l'environnement ou pour les personnes
  • Piles, aérosols sous pression et verre brisé

Spécification

Capacité (métrique) 15 kg
Capacité (impériale) 33 lb.
Couleur Beige, Vert, Rouge, Blanc
Dimensions (L x l x H) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Carton, Plastic (Plastique)
Type de produit Boîte de déchets
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.