Learn More
behr Labor-Technik™ Échangeur d’ions à lit mixte en acier inoxydable
Code produit 10799351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
500 l/h
700 l/h
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10799351 500 l/h 1 pièce
10598092 700 l/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799351 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00223482
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1727.70€
    1146.90€ / 1 pièces
    Économisez 580.80€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Cartouche standard en acier inoxydable V4A pour une application générale : Fournir des laveuses pour verrerie de laboratoire, pour l’entretien général en laboratoire et pour les consommateurs industriels de petite taille. Pour la déminéralisation ultérieu
  • Exploitation optimale de la capacité de l’échangeur d’ions en raison de la distribution d’eau véritablement uniforme dans l’unité
  • Débits jusqu’à 700 l/h
  • Le système unique de buse à jet behrotur™ distribue l’eau brute sur l’ensemble du lit en résine. C’est la garantie d’une capacité d’échange et d’une qualité optimales
  • Peut être connecté directement au réseau d’eau brute et sans réducteur de pression
  • Résistant à la pression alternée
  • Les colliers en caoutchouc dur vulcanisés à la base et au-dessus de l’unité offrent une protection efficace
  • Transport pratique grâce aux poignées intégrées dans la partie supérieure de l’unité
  • La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
  • Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de limite
  • Spécification
    Hauteur (métrique) 74 mm
    Type E40d Unité à lit mixte résistant à la pression en alliage spécial V 4 A, résistant à la pression permanente à 10 bars, complète avec conductimètre
    Débit 500 l/h