Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, MCE, 0,45 μm
Code produit 10791991 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm, 79 %
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10791991 0,45 μm, 79 % 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10791991 Fournisseur Merck Code fournisseur HAWP05000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Des mélanges biologiquement inertes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont été fabriqués MF-Millipore™ Les filtres à membrane sont parmi les membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
MF-Millipore™ filtres sans Triton™ Les tensioactifs contiennent des quantités minimales d'agent mouillant et ont une teneur en extrait d'eau inférieure à la norme MF-Millipore™ filtres.
Caractéristiques& Avantages:
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponible en différentes tailles de pores, en noir ou en blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit d’air 4 L/min/cm2
Point à bulle ≥1,8 bars
Couleur blanc
Type de filtre Filtre à membrane
Matériau MCE
Porosité 0,45 μm, 79 %
Stérilité Non stérile
Code de filtre HAWP
Débit 4 L/min/ cm2 (air), 60 ml/min/ cm2 (eau)
À utiliser avec (application) Utilisées dans les applications de recherche / analyse
Quantité 100Pack
Type de surface unie
Plage de températures (métrique) 75°C
Épaisseur (métrique) 150 μm
Type Membranes filtrantes
Diamètre (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) du filtre 50 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • MF-Millipore Membrane Filter, 0.45
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol polyethoxyethanol