Learn More
Cytiva Mélangeur
Code produit 15249774 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15249774 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15249774 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29023960
Expédition estimée: 17-11-2026
Pour une utilisation dans des applications de purification des protéines
Le mélangeur ÄKTA start est un mélangeur statique de 0,4 ml utilisé pour le mélange des tampons pendant les cycles de gradient, garantissant ainsi la reproductibilité entre les cycles de purification des protéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) ÄKTA start, mélange des tampons pendant les cycles de gradient, assurance de reproductibilité entre les cycles de purification
Quantité 1/boîte