Learn More
Interscience BagRack, rangement pour sachets de 80/100 ml
Code produit 10683875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10683875 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10683875 Fournisseur Interscience Code fournisseur 221010
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
BagRack permet le stockage propre et ordonné des sacs lors de la préparation des échantillons.
Étagère de rangement en acier inoxydable pour 11 sachets de 80/100 ml
Spécification
À utiliser avec (équipement) Diluateurs gravimétriques, mélangeurs de laboratoire, clip de fermeture, sac d'échantillon
Type de produit Porte-sacs
Capacité (métrique) 80 à 100 ml
Capacité (impériale) 0.14pt-0.18pt
Description BagRack permet le stockage propre et ordonné des sacs pendant la préparation des échantillons
Matériau Acier inoxydable
Stérilité Non stérile
Couleur Gris
À utiliser avec (application) BagRack est utilisé pour les analyses microbiologiques dans les instituts de recherche alimentaire, environnementale, pharmaceutique et publique.
Quantité Pour 11 sachets de 80/100 mL
Dimensions (L x l x H) 27.6 x 12.9 x 15.3 cm
Hauteur (impériale) 6,02 in
Longueur (impériale) 10,87 in
Largeur (impériale) 5,08 in
Poids (impériale) emballé 1lb
Poids (métrique) 0.67kg
Poids (métrique) à l’expédition 0.7kg