Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange pour mélangeur de laboratoire Microtron™ MB 550
Code produit 11960359 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11960359 125 mL 1 pièce
10637693 250 ml 1 pièce
11950049 500 mL 1 pièce
11960049 1 000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11960359 Fournisseur Kinematica™ Code fournisseur 36050005
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour le mélange, la dispersion, l’homogénéisation, l’émulsion et la réduction de la taille des matériaux pouvant être découpés.
  • À utiliser avec les mélangeurs MB-550
  • Les deux roulements à billes en acier inox sont scellés deux fois chacun
  • Couplage sans bruit et robuste avec des amortisseurs
  • Les lames, le joint d’étanchéité et les amortisseurs peuvent être facilement remplacés
  • Quatre lames de qualité supérieure conçues pour un mélange optimal
  • Convient généralement à un traitement intensif et rapide
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Type de produit Accessoire de tête malaxeuse
Capacité (métrique) 125 mL
Matériau Verre borosilicaté
Description Se compose d’un joint et d’une tête à lame
À utiliser avec (équipement) Mélangeur de laboratoire MB 550
Quantité d’emballage 1 de chaque