Learn More
BRAND™ Éprouvette à mélange avec bouchon en polypropylène
Code produit 10054080 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10054080 10 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10054080 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 33908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    41.99€ / 2 pièces
    Économisez 4.01€
    8% de réduction
En stock
L’éprouvette à mélange possède une base hexagonale et comprend un bouchon en polypropylène.
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Avec bouchon en PP
  • Base hexagonale
  • Hauteur sans bouchon
Remarque : L'image est uniquement représentative. Le volume réel peut varier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 10 ml
Comprend Bouchon en PP et base hexagonale
Numéro de bouchon NS 10/19
Matériau du bouchon Polypropylène
Graduations 0,2 ml