Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon rodé NS en verre
Code produit 11765334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
11765334 50 ml 1 ml 2 pièces
10141481 1000 ml 10 ml 1 pièce
11775334 100 ml 1 ml 2 pièces
11740984 10 ml 0,2 ml 2 pièces
10150711 2000 ml 20 ml -
11785334 250 ml 2 ml 2 pièces
11755334 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11795334 500 ml 5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11765334 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2340275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.12€
    75.29€ / 2 pièces
    Économisez 4.83€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann™ avec bouchon en verre rodé NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
  • Avec bouchon rodé NS en verre
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identific
Spécification
Tolérance plusmn;0,5 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe UN
Capacité (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 226 mm
Comprend Bouchon en verre
Numéro de bouchon 19/26
Matériau du bouchon Verre
Graduations 1 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée