Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A avec bouchon rodé NS en verre
Code produit 11795334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11795334 500 ml 5 ml 2 pièces
10141481 1000 ml 10 ml 1 pièce
11775334 100 ml 1 ml 2 pièces
11740984 10 ml 0,2 ml 2 pièces
10150711 2000 ml 20 ml -
11785334 250 ml 2 ml 2 pièces
11755334 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11765334 50 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11795334 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2340290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    165.40€ / 2 pièces
    Économisez 23.60€
    12% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure de classe A Hirschmann™ avec bouchon en verre rodé NS sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Graduation bleue avec mise en évidence des principaux points
  • Avec bouchon rodé NS en verre
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identific
Spécification
Tolérance ± 2,5 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe A
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 425 mm
Comprend Bouchon en verre
Matériau du bouchon Verre
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision Couleur en émail bleu, graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
Stérilité Non stérile
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée