Learn More
Cole-Parmer™ Arbres de mélange pour mélangeurs électroniques ServoDyne™
Code produit 11780099 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ServoDyne Mixeur électronique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11780099 ServoDyne Mixeur électronique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11780099 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0455225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.74€
    59.87€ / 1 pièces
    Économisez 2.87€
    4% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Construction en acier inox 316
  • Extrémité usinée pour s'adapter à une hélice de 8 mm de diamètre d'alésage
Spécification
Diamètre (impériale) 0,37 po
Diamètre (métrique) 0,95cm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) ServoDyne Mixeur électronique
Type de produit Arbre de mélange